Learn More
Invitrogen™ Countess™ Slide Holder, disposable, 1 unit
Code produit 15594183
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Fourni à l’origine avec le compteur automatisé CIIFL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15594183 Fourni à l’origine avec le compteur automatisé CIIFL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15594183 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AMEP4745
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Pour une utilisation avec le compteur de cellules automatisé Countess™ II FL uniquement.
Countess Cell Counting Chamber Slides are designed exclusively for automated cell counting on the Countess Automated Cell Counter. These individually packaged slides feature two enclosed chambers and are disposable, offering convenience when performing cell culture. The Countess family of automated cell counters employs the widely used trypan blue staining method for cell counting to identify dead cells and measure cellular viability using brightfield.
Pour une utilisation avec le compteur de cellules automatisé Countess™ II FL uniquement. Contient des lames jetables Countess™. Non compatible avec les lames réutilisables Countess™ II FL (A25750).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Porte-lames
Gamme de produits Countess
À utiliser avec (application) Comptage de cellules
À utiliser avec (équipement) Fourni à l’origine avec le compteur automatisé CIIFL
Contenu et stockage Disposable Slide Holder, 1 each
Quantité 1 unité, 1 unité