Learn More
Invitrogen™ Countess™ Cell Counting Chamber Slides
Code produit 10399053
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Cell Counting Chamber Slide
Lame de chambre Countess
Lame de chambre de numération de cellules
Lame réutilisable
Comprend:
No Stain
SafeCount Stain, 2 x 1 mL Vials
Trypan Blue Stain, 100 mL Bottle
Trypan Blue Stain, 2 x 1 mL Vials
Trypan Blue Stain, 2 x 100 mL Bottles
Trypan Blue Stain, 20 x 1 mL Vials
Quantité:
1 Glass Slide
1250 Slides
2500 Slides
50 Slides
500 Slides
5000 Slides
50 lames
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
2500 pièces
50 pièces
500 pièces
5000 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Comprend Quantité Conditionnement
10399053 Lame de chambre Countess Trypan Blue Stain, 2 x 1 mL Vials 50 Slides 50 pièces
15311986 Lame réutilisable No Stain 1 Glass Slide 1 pièce
31781208 Cell Counting Chamber Slide SafeCount Stain, 2 x 1 mL Vials 50 Slides 1 kit
11544596 Lame de chambre de numération de cellules No Stain 50 lames 1 pièce
12098489 Lame de chambre Countess Trypan Blue Stain, 20 x 1 mL Vials 500 Slides 500 pièces
12157220 Lame de chambre Countess Trypan Blue Stain, 100 mL Bottle 1250 Slides 1 pièce
12167220 Lame de chambre Countess Trypan Blue Stain, 100 mL Bottle 2500 Slides 2500 pièces
10665865 Lame de chambre Countess Trypan Blue Stain, 2 x 100 mL Bottles 5000 Slides 5000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10399053 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C10228
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Countess Cell Counting Chamber Slides are conveniently packaged for use with the Countess Automated Cell Counters. Each disposable and reusable slide features two enclosed chambers.
The Countess Chamber Slides are designed for use with the Countess 3 and 3FL automated cell counters.
  • Préstérilisés et conditionnement individuel
  • Comprend deux chambres séparées et fermées (75 × 25 × 1,8 mm ; profondeur de la chambre = 100 μm) utilisées pour compter un échantillon double ou deux échantillons différents
  • Les cellules sont comptées au centre du compartiment de comptage
  • Volume de chargement des échantillons : 10 μlitres
Comptage, viabilité et cryoconservation des cellules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Lame de chambre Countess
Gamme de produits Countess
À utiliser avec (équipement) Compteur automatisé de cellules Countess™
Capacité 10 μL/Chamber
Comprend Trypan Blue Stain, 2 x 1 mL Vials
Positions 2 Chambers/Slide
Profondeur (métrique) 100 μm (Chamber)
Dimensions 75 x 25 x 1,8 mm ; profondeur de chambre = 100 μm
Contenu et stockage Contenu :
1 boîte de 50 lames compartimentées de numération cellulaire Countess™ et 2 flacons de colorant bleu trypan (1 ml chacun).
Chaque lame contient deux chambres de numération cellulaire (75 mm x 25 mm x 1,8 mm ; profondeur de chambre = 100 μm).
Pour une utilisation à température ambiante dans des conditions normales de laboratoire.
Quantité 50 Slides
compliance-icons
Identifiant produit
  • X50 CELL COUNTING CHAMBER SLIDE COUNTESS
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,7-Naphthalenedisulfonic acid