Learn More
Invitrogen™ Countess™ Reusable Slide and Holder
Code produit 17374933 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Lame réutilisable
Porte-lames
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
17374933 Porte-lames 1 pièce
15311986 Lame réutilisable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27969
Code produit 17374933 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A48208
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27969
The Countess Reusable Slide helps reduce costs and generate less waste when counting cells on the Countess II FL, Countess 3, and Countess 3 FL automated cell counters. The Countess 3 and 3 FL Reusable Slide Holder is required for use (also compatible with Countess II FL).
The Countess Reusable Slide offers a greener and cost-effective alternative to automated cell counting with disposable slides and is designed for use with the Countess II FL, Countess 3, and Countess 3 FL automated cell counters. The Countess 3 and 3 FL Reusable Slide Holder holds the Countess Reusable Slide and is included with the Countess 3 and 3 FL automated cell counters (also compatible with Countess II FL).
  • Optimisé pour une utilisation avec les compteurs de cellules automatisés Countess 3 et Countess 3 FL uniquement
  • Les ressorts de tension spéciaux maintiennent vos échantillons sécurisés, garantissant un champ de vision reproductible (FOV) et des comptages cohérents
  • Le porte-lames réutilisable Countess 3 & 3 FL accepte la lame réutilisable Countess (réf.A25750)
  • Il n’est pas compatible avec les lames à usage unique Countess
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Porte-lames
Gamme de produits Countess
Compatibilité Lame réutilisable Countess
À utiliser avec (équipement) Countess II FL, Countess 3 & Countess 3 FL Compteurs de cellules automatisés
Contenu et stockage Countess™ 3 and 3 FL Reusable Slide Holder, 1 each
Quantité 1 support