Learn More
Corning™ Chambre de comptage, 0,2 mm
Code produit 17797014 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique):
0.2 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) Conditionnement
17797014 0.2 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17797014 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 480201
Expédition estimée: 01-04-2027
Lame de comptage cellulaire en verre réutilisable pour utilisation avec le Corning™ Compteur de cellules. Cette lame sans grille a une profondeur de 0,1 ou 0,2 mm et est livrée de série avec deux lamelles couvre-objet de haute qualité. Ces lames ont une encoche pour faciliter le chargement de la suspension cellulaire.
  • Fabriqué avec du verre réutilisable
  • Sans grille
  • profondeur de 0,2 mm
  • Comprend  deux couvertures de haute qualité
  • Comporte une  encoche pour faciliter le chargement de la suspension cellulaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Chambre de comptage
Matériau Verre
Volume (métrique) utile 20 μL
Profondeur (métrique) 0.2 mm
À utiliser avec (équipement) Corning™ Compteur de cellules
Nb par paquet 1 Pk.