Learn More
Corning™ Chambre de comptage
Code produit 15968746 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Grid Type:
Sans grille
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Grid Type Conditionnement
15968746 Sans grille 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15968746 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 480200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.82€
    138.76€ / 1 pièces
    Économisez 15.06€
    9% de réduction
Expédition estimée: 08-01-2027
La chambre de comptage Corning est une lame de comptage de cellules en verre réutilisable pour le compteur de cellules Corning.
Cette lame sans grille a une profondeur de 0,1 mm, comme un hémocytomètre Neubauer. Elle est livrée par défaut avec deux lamelles couvre-objet de haute qualité. Ces lames ont une encoche pour faciliter le chargement de la suspension cellulaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Grid Type Sans grille
Profondeur (métrique) 0,1 mm
À utiliser avec (équipement) Compteur de cellules Corning™