Learn More
Hecht Karl™ Chambre de comptage
Code produit 10647564
Modifier l'affichage
Click to view available options
Grid Type:
16 grands carrés de 1 mm de côté, chacun divisé en 16 carrés plus petits de 0,25 mm de côté.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Grid Type Conditionnement
10647564 16 grands carrés de 1 mm de côté, chacun divisé en 16 carrés plus petits de 0,25 mm de côté. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10647564 Fournisseur Hecht Karl™ Code fournisseur 40449712
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.53€
    69.05€ / 1 pièces
    Économisez 49.48€
    41% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Spécification
Type de produit Chambre de numération Fuchs-Rosenthal
Grid Type 16 grands carrés de 1 mm de côté, chacun divisé en 16 carrés plus petits de 0,25 mm de côté.
À utiliser avec (application) Utilisé couramment pour compter les cellules du liquide céphalo-rachidien