Learn More
Marienfeld Superior™ Chambre de comptage avec double ligne de graduation Bright Line
Code produit 15827045
Modifier l'affichage
Click to view available options
Grid Type:
Burker
Neubauer
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Grid Type Conditionnement
15827045 Burker 1 pièce
15748128 Neubauer 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15827045 Fournisseur Marienfeld Superior™ Code fournisseur 0640231
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.40€
    76.99€ / 1 pièces
    Économisez 27.41€
    26% de réduction
 Article restreint
En stock
Marienfeld Superior™ Les chambres de comptage à double grille sont des instruments de mesure précis pour l'étude des suspensions cellulaires.
  • Instrument de mesure précis pour la détermination du nombre de particules dans les liquides
  • En verre optique spécial
  • Équipé de deux quadrillages
  • Avec 2 lamelles couvre-objets pour hémocytomètre de 20 x 26 mm
  • Emballées individuellement dans une boîte en plastique transparent, 10 boîtes par carton
Spécification
Type de produit Chambre de comptage, ligne Bright
Grid Type Burker
Description Marquage CE (IVD)
Taille de cellule 0,0025 mm²
Matériau Verre optique spécial
Quantité 1
Profondeur (métrique) 0.1 mm
Comprend Deux lamelles couvre-objet de 20 x 26 mm et deux pinces