Learn More
Marienfeld Superior™ Chambre de comptage avec double ligne foncée
Code produit 15817045
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Deux lamelles couvre-objet de 20 x 26 mm et deux pinces
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
15817045 Deux lamelles couvre-objet de 20 x 26 mm et deux pinces 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15817045 Fournisseur Marienfeld Superior™ Code fournisseur 0640211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.71€
    46.54€ / 1 pièces
    Économisez 22.17€
    32% de réduction
 Article restreint
En stock
Marienfeld Superior™ Les chambres de comptage à double grille sont des instruments de mesure précis pour l'étude des suspensions cellulaires.
  • Instrument de mesure précis pour la détermination du nombre de particules dans les liquides
  • En verre optique spécial
  • Équipé de deux quadrillages
  • Avec 2 lamelles couvre-objets pour hémocytomètre de 20 x 26 mm
  • Emballées individuellement dans une boîte en plastique transparent, 10 boîtes par carton
Spécification
Type de produit Chambre de comptage, Ligne sombre
Grid Type Burker
Description Marquage CE (IVD)
Taille de cellule 0,0025 mm²
Matériau Verre optique spécial
Quantité 1
Profondeur (métrique) 0.1 mm
Comprend Deux lamelles couvre-objet de 20 x 26 mm et deux pinces