Learn More
Hirschmann™ Chambres de numération
Code produit 10794873
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Chambres de comptage, Neubauer
Chambres de comptage, Neubauer-improved (amélioré)
Chambres de comptage, revêtement brillant avec pinces ; Neubauer-improved (amélioré)
Chambres de comptage, revêtement brillant ; Neubauer-improved (amélioré)
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
10794873 Chambres de comptage, Neubauer-improved (amélioré) 1 pièce
10315421 Chambres de comptage, revêtement brillant ; Neubauer-improved (amélioré) 1 pièce
10200872 Chambres de comptage, Neubauer 1 pièce
10527831 Chambres de comptage, revêtement brillant avec pinces ; Neubauer-improved (amélioré) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10794873 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 8100104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.35€
    67.31€ / 1 pièces
    Économisez 9.04€
    11% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Facilitent et accélèrent la détermination de la concentration cellulaire dans les échantillons liquides. Les chambres de numération Hirschmann Instruments™ sont disponibles dans une grande variété de profondeurs pour s’adapter à de nombreux systèmes
  • Double structure nette
  • Disponibles avec ou sans revêtement brillant, avec ou sans pinces
  • Avec 2 lamelles couvre-objet pour hémacytomètre
  • CE conforme à la norme IVD 98/79 CE
Spécification
Type de produit Chambres de comptage, Neubauer-improved (amélioré)
Quantité 1Each
Profondeur (métrique) 0,1mm
Comprend 2 couvercles en verre pour hémocytomètre