Learn More
Hirschmann™ Chambres de comptage avec pinces
Code produit 10345511
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Chambre de comptage (Burker)
Chambre de comptage (Neubauer)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
10345511 Chambre de comptage (Burker) 1 pièce
10049630 Chambre de comptage (Neubauer) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10345511 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 8110101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.00€
    91.56€ / 1 pièces
    Économisez 7.44€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Avec pinces doubles pour un positionnement sécurisé.
  • Double structure nette
  • Avec pinces
  • Comprend 2 lamelles couvre-objet pour hémacytomètre
  • Avec le numéro de LOT sur l’emballage
  • Marquage : date d’expiration, marquage CE conformément à la norme IVD 98/79 CE
Spécification
Type de produit Chambre de comptage (Burker)
Description Double structure nette
Profondeur (métrique) 0,1 mm
Certifications/Conformité Marquage CE selon les normes IVD 98/79 CE
Comprend 2 lamelles en verre pour hémocytomètre