Learn More
Hirschmann™ Chambres de comptage, double structure nette
Code produit 10638902
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Chambre de comptage selon Bürker
Chambre de comptage selon la norme Nageotte
Chambre de comptage selon la norme Thoma
Chambre de comptage selon la nouvelle norme Thoma
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
10638902 Chambre de comptage selon la norme Thoma 1 pièce
10448851 Chambre de comptage selon la nouvelle norme Thoma 1 pièce
10521412 Chambre de comptage selon la norme Nageotte 1 pièce
10438701 Chambre de comptage selon Bürker 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10638902 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 8100105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.00€
    63.00€ / 1 pièces
    Économisez 8.00€
    11% de réduction
 Article restreint
En stock
Facilite et accélère la détermination de la concentration cellulaire dans les échantillons liquides. Les chambres de comptage Hirschmann™ sont disponibles dans une grande variété de profondeurs pour s’adapter à de nombreux systèmes.
  • Double structure nette
  • Avec 2 lamelles couvre-objet pour hémacytomètre
  • CE conforme à la norme IVD 98/79 CE
Certifications
CE conforme à la norme IVD 98/79 CE
Spécification
Type de produit Chambres de comptage, double structure nette
Description Chambre de comptage selon la norme Thoma
Quantité 1 de chaque
Profondeur (métrique) 0,1 mm
Comprend 2 lamelles couvre-objet pour hémacytomètre