Learn More
Miele Professional™ Couvercle
Code produit 10724333 Tous les produits Miele Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) unitSize
10724333 200 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10724333 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 3810200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.34€
    74.00€ / 1 pièces
    Économisez 16.34€
    18% de réduction
Expédition estimée: 02-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Couvercle A13 pour la fixation d’articles de lavage délicats
  • Couvercle en acier inox
  • Fil de 1 mm, mailles de 8 mm, cadres de 4 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Couverture
Couleur Argent
Profondeur (métrique) 320 mm
Hauteur (métrique) 20 mm
Largeur (métrique) 200 mm