Learn More
Carl Zeiss™ Lamelles, hautes performances
Description
- Type 1 1/2 H selon ISO 8255-1
- Tolérance d’épaisseur restreinte D = 0,17 mm +/- 0,005 mm
- Indice de réfraction = 1,5255 +/- 0,0015
- Nombre d’Abbe = 56 +/- 2
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lames porte-objet |
| Diamètre (métrique) | 0,17 mm |
| Dimensions (L x l) | 18 x 18 mm |
| Quantité | 1 000/paquet |