Learn More
Heinz Herenz Lamelles
Code produit 30158363
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
18 x 18 mm
20 x 20 mm
22 x 22 mm
22 x 32 mm
22 x 40 mm
22 x 50 mm
22 x 60 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 40 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
Conditionnement:
1000 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
30158363 22 x 50 mm 1000 pièces
30158408 18 x 18 mm 1000 pièces
30158489 22 x 32 mm 1000 pièces
30158436 24 x 32 mm 1000 pièces
30158474 24 x 40 mm 1000 pièces
30158517 22 x 40 mm 1000 pièces
30158413 24 x 60 mm 1000 pièces
30158394 24 x 24 mm 1000 pièces
30158447 20 x 20 mm 1000 pièces
30158399 22 x 60 mm 1000 pièces
30158314 24 x 50 mm 1000 pièces
30158497 22 x 22 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 30158363 Fournisseur Heinz Herenz Code fournisseur 1052211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.93€
    52.47€ / 1000 pièces
    Économisez 19.46€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Couvrez les lunettes.
  • Lunettes de protection
  • Taille 1 (0,13 à 0,16 mm)
Spécification
Type de produit Lamelle
Forme Rectangle
Matériau Verre borosilicaté
Longueur (métrique) 50 mm
Largeur (métrique) 22 mm
Épaisseur (métrique) de 0,13 à 0,16 mm
Dimensions (L x l) 22 x 50 mm
Stérilité Non stérile
Jetable Usage unique