Learn More
Karl Hecht™ Lamelles circulaires en verre Assistent™ pour microscopie
Code produit 10689611
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
10 mm
12 mm
12 mm
13 mm
15 mm
18 mm
24 mm
30 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
10689611 24 mm -
10451702 10 mm -
11817093 18 mm 1000 pièces
10489971 12 mm 100 pièces
12200782 12 mm 1000 pièces
10073691 13 mm 100 pièces
10545182 15 mm 100 pièces
10033631 30 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10689611 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 1001/0024
Conservez et protégez les échantillons sur lames. Karl Hecht™ Assistent™ Les lamelles couvre-objets circulaires pour la microscopie sont fabriquées en verre borosilicaté ultra-transparent, ce qui empêche pratiquement toute distorsion des couleurs.
  • 0,13 à 0,16 mm d’épaisseur
  • Excellente planéité
  • Avec marquage CE
  • Résistance optimale aux attaques chimiques
  • Indice de réfraction finement adapté aux microscopes
  • Haute transmission spectrale
  • Excellente qualité interne du verre, avec quasiment aucunes inclusions, stries, bulles, traces, etc.
  • En boîtes de 100 pièces, 10 boîtes dans un carton
Spécification
Type de produit Lamelle
Forme Rond
Matériau Verre
Épaisseur (métrique) 1 (0,13 à 0,16 mm)
Diamètre (métrique) 24 mm
Certifications CE
Quantité 100/paquet