Learn More
Marienfeld Superior™ Lamelles de protection pour les chambres de comptage et les hémacytomètres
Description
- En verre optique spécial
- Prêt à l'emploi
- Bords rodés et polis
- Caractéristique supplémentaire : L’excellente qualité des bords rend les lamelles de l’hémacytomètre adaptées aux frottis sanguins
- Conditionnement individuel en sachets en PE, 10 sachets en PE dans une boîte en plastique, 10 boîtes en plastique dans une boîte en carton
- Pour les applications de diagnostic in vitro (IVD) conformément à la directive IVD 98/79/CE, avec marquage CE et numéro de lot pour des informations complètes et la traçabilité
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lames porte-objet |
| Forme | Carré |
| Matériau | Verre optique spécial |
| Épaisseur (métrique) | 0.4 mm |
| Dimensions (L x l) | 24 x 24 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Chambres de comptage et hémacytomètres |
| Quantité | 100 |