Learn More
BRAND™ Lamelles pour lames de microscope
Code produit 15202469 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
18 x 18 mm
24 x 24 mm
24 x 40 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
Forme:
Carré
Rectangle
Conditionnement:
1000 pièces
2000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Forme Conditionnement
15202469 18 x 18 mm Carré 2000 pièces
10450483 24 x 40 mm Rectangle 1000 pièces
15222469 24 x 24 mm Carré 2000 pièces
10039670 24 x 50 mm Rectangle 1000 pièces
10152061 24 x 60 mm Rectangle 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15202469 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 470045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.56€
    63.50€ / 2000 pièces
    Économisez 22.06€
    25% de réduction
Expédition estimée: 18-11-2026
Fabriquées à partir de verre borosilicaté pur et hydrolytique de classe 1 pour une excellente résistance chimique.
  • Épaisseur comprise entre 0,13 et 0,17 mm
  • Indice de réfraction n e = 1,52 ±0,01, Abbe nombre v e = 56,5 ±0,5
  • Une production entièrement automatisée garantit une qualité prête à l'emploi : propre, sans poussière ni graisse, sans déformation
  • La platitude à l'intérieur ±3 μm
  • Quantité par paquet pour la forme carrée : 2000 (10 boîtes de 200) ; quantité par paquet pour la forme rectangulaire : 1000 (10 boîtes de 100).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Carré
Matériau Verre borosilicaté
Épaisseur (métrique) 1 (0,13 à 0,16 mm)
Dimensions (L x l) 18 x 18 mm
Quantité 2 000 (10 boîtes de 200)