Learn More
KARTELL Couvercle pour plaques de microtitration
Code produit 12860923
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plate Compatibility:
Codes des plaques 2620, 2621, 2622
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plate Compatibility Conditionnement
12860923 Codes des plaques 2620, 2621, 2622 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12860923 Fournisseur KARTELL Code fournisseur 02623/S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.00€
    37.73€ / 50 pièces
    Économisez 2.27€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
Ces couvercles pour plaques de microtitration sont compatibles avec les plaques à fond plat, à fond en U et à fond en V.
  • Couvertures stériles en PS pour Kartell Plaques de microtitration 0262000, 0262200 et 262100
  • Disponible également en version non stérile (code 0262300).
Specifications
Couleur Transparent
Matériau Polystyrène
Stérilité Stériles
Adhésif, adhésive Aucun
Plate Compatibility Codes des plaques 2620, 2621, 2622
Fit for Purpose Stérile