Learn More
Epredia™ Lamelles couvre-objet, cercles
Code produit 10343435 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
0 (0,085 à 0,13 mm)
1,5 (0,16 à 0,19 mm)
Diamètre (métrique):
10 mm
30 mm
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Épaisseur (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
10343435 1,5 (0,16 à 0,19 mm) 30 mm 1000 pièces
12893804 0 (0,085 à 0,13 mm) 10 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10343435 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur CB00300RAC40MNZ0
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les™ lamelles Epredia TM sont parfaitement adaptées comme matériau de couverture pour les échantillons lors d'examens microscopiques en médecine, en biologie et en recherche. Fabriqué à partir de verre borosilicaté D 263TM M Schott AG. Disponibles en plusieurs épaisseurs.
  • Très transparent et achromatique – pratiquement exempt de toute distorsion des couleurs
    Bonne planéarité
  • Indice de réfraction ajusté pour les microscopes
  • Grande homogénéité optique – pratiquement exempte d’inclusions, de traînées, de bulles, etc.
  • Très bonne stabilité chimique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Rond
Matériau Verre borosilicaté
Longueur (métrique) 30 mm
Largeur (métrique) 30 mm
Épaisseur (métrique) 1,5 (0,16 à 0,19 mm)
Diamètre (métrique) 30 mm