Learn More
Epredia™ Lamelles couvre-objet, rectangles
Code produit 11936309 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
1 (0,13 à 0,16 mm)
1,5 (0,16 à 0,19 mm)
Dimensions (L x l):
36 x 24 mm
64 x 48 mm
Conditionnement:
1 pièce
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Épaisseur (métrique) Dimensions (L x l) Conditionnement
11936309 1,5 (0,16 à 0,19 mm) 36 x 24 mm 1000 pièces
12765098 1 (0,13 à 0,16 mm) 64 x 48 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11936309 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur BB02400360AC13MNZ0
 Article restreint
En stock
Les lamelles Thermo Scientific™ conviennent parfaitement comme matériau de couverture pour les échantillons dans les examens microscopiques en médecine, biologie et recherche. Fabriqué en verre borosilicaté D 263™ M de Schott AG. Disponibles en plusieurs tailles et épaisseurs.
  • Très transparent et achromatique – pratiquement exempt de toute distorsion de couleur
  • Bonne planéarité
  • Indice de réfraction ajusté pour les microscopes
  • Grande homogénéité optique – pratiquement exempte d’inclusions, de traînées, de bulles, etc.
  • Très bonne stabilité chimique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Rectangle
Longueur (métrique) 36 mm
Largeur (métrique) 24 mm
Épaisseur (métrique) 1,5 (0,16 à 0,19 mm)
Dimensions (L x l) 36 x 24 mm
Quantité 100/paquet