Learn More
DuPont™ Combinaison à capuchon Easysafe Tyvek 200
Code produit 15310541 Tous les produits DuPont Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15310541 S 1 pièce
15320541 M 1 pièce
15330541 L 1 pièce
15360541 3XL 1 pièce
15350541 2XL 1 pièce
15340541 XL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15310541 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D14886039
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.85€
    5.47€ / 1 pièces
    Économisez 1.38€
    20% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Assure une protection adéquate de type 5 et 6 et reste perméable à l’air et à la vapeur d’eau Les combinaisons à capuche DuPont™ Tyvek™ 200 Easysafe sont composées d’un nouveau matériau non tissé unique en polyéthylène optimisé plus souple et à structure plus ouverte que les Tyvek™ 500 et 600.
  • Robuste et léger
  • Capuche, poignets, taille et chevilles avec élastique
  • Traitement antistatique sur l’extérieur
  • Coutures externes en jaune, pour l’identification et la différenciation visuelles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Salopette à capuche
Dimensions S
Matériau Polyéthylène
Couleur Blanc
Type de cheville Élastique
Type de goulot Capuche
Type de cagoule 2 parties
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de couture Piqué
Type de protection Catégorie III, Type 5 et 6
Certifications/Conformité (EU) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-1
Taille (métrique) de la poitrine 84 à 92 cm