Learn More
Beschreibung
- Robuste et léger
- Capuche, poignets, taille et chevilles avec élastique
- Traitement antistatique sur l’extérieur
- Coutures externes en jaune, pour l’identification et la différenciation visuelles
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Salopette à capuche |
| Dimensions | M |
| Matériau | Polyéthylène |
| Couleur | Blanc |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de goulot | Capuche |
| Type de cagoule | 2 parties |
| Type de bouchon | Fermeture à glissière |
| Type de couture | Piqué |
| Type de protection | Catégorie III, Type 5 et 6 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?