Learn More
Epredia™ Portoirs à coloration pour lamelles
Code produit 12627706 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Rack pour 30 lamelles
Rack pour cinq lamelles
Positions:
5
30
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Positions unitSize
12627706 Rack pour 30 lamelles 30 1 pièce
12617706 Rack pour cinq lamelles 5 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12627706 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 114
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rangez les lamelles de 22 mm ou 24 mm en toute sécurité grâce aux racks de coloration en verre transparent Epredia™. Disponible en deux tailles.
Rangez les lamelles de 22 mm ou 24 mm en toute sécurité grâce aux portoirs à coloration pour lamelles Thermo Scientific™. Disponibles en capacité de cinq ou trente lamelles.
  • En acier inox soudé
Rack pour cinq lamelles :
  • Adaptation aisée dans une cuve à coloration verticale ou un bécher en verre
Rack pour trente lamelles :
  • Comprend une poignée démontable de type à ressort
  • Mesure 4 x 11 x 1,2 po (10,2 x 2,8 x 3,0 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rack pour 30 lamelles
Capacité Lames
Matériau Acier inoxydable
Positions 30
Longueur (métrique) de lame 22 ou 24 mm
Type de produit Rack à coloration pour lamelles