Learn More
Epredia™ Forceps pour hématimètre de 12,1 cm (4,75 po)
Code produit 12607776 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
4,75 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) unitSize
12607776 4,75 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12607776 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 19040
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Choisissez des forceps pour hématimètre de 12,1 cm (4,75 in.) pour la qualité et la précision.
Choisissez des forceps pour hématimètre de 12,1 cm (4,75 in.) Thermo Scientific™ pour la qualité et la précision.
Caractéristiques :
  • Trempé, durci et passivé avec le plus grand soin
  • Poli et nettoyé électroniquement pour une finition de qualité
  • Formes, dimensions et finitions correspondant exactement aux normes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Pince manuelle pour lamelle
Longueur (impériale) 4,75 in
Longueur (métrique) 12,1 cm