Learn More
MP Biomedicals Test rapide antigénique de COVID-19 (carte de test rapide antigénique de SRAS-CoV-2), 20 tests/kit
Code produit 17140051 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,3 kg
Conditionnement:
20 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17140051 0,3 kg 20 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17140051 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 07AG6020B
Offres à durée limitée
Utilisez le code promo 29742
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le test rapide antigénique de COVID-19 (carte de test rapide antigénique de SRAS-CoV-2) est un immunoessai chromatographique rapide pour la détection qualitative des antigènes du SRAS-CoV-2 présents dans les échantillons nasaux, nasopharyngés ou oropharyn
Le test est destiné à faciliter le diagnostic rapide des infections au SRAS-CoV-2.
  • FACILE À UTILISER :  Prélèvement facile en quelques étapes seulement, à l'aide d'un écouvillon nasal, nasopharyngé ou oropharyngé.
  • RAPIDE ET PRATIQUE :  Résultats en 15 minutes. Ne nécessite aucun instrument.
  • CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE EXCELLENTES :  Sensibilité 96,39 %, Spécificité 99,03 %, Exactitude 98,59 %
Réservé à  un usage professionnel en diagnostic in vitro . 
Ce produit est homologué CE-DIV pour une utilisation professionnelle et est conforme à la directive européenne sur les dispositifs de diagnostic in vitro (98/79/CE).
Spécification
Certifications/Conformité CE-IVD
Contenu et stockage 2°C à 30°C
Coffrets de témoins Contrôle inclus dans chaque bandelette de test
Marquage CE Oui
Substances à analyser détectables Antigène protéique de la nucléocapside du SARS-CoV-2
Format Dosage immunochromatographique
Type d’échantillon Échantillons d’écouvillons nasaux, nasopharyngés ou oropharyngés
Sensibilité 96,39%
Type Test rapide
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Test rapide à flux latéral
Comprend Écouvillon, tampon, carte de test et consommables pour 20 tests
Matériau Carte en plastique
Nbre de réactions 20 tests/kit
Groupe d’organismes Humaine
Type d’emballage Kit
Quantité 0,3 kg
Espèces Humaine
Spécificité 99,03%
Classe d’organisme cible SRAS-CoV-2
Heure du test 15 min.