Learn More
CP-10447, TRC
Code produit 30006954
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30006954 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30006954 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC78120010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 18-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau CP-10447
CAS 843-93-6
Formule moléculaire C16 H13 Br N2 O
Quantité 10 mg
Synonyme 4(3H)-Quinazolinone, 3-(4-bromo-2-methylphenyl)-2-methyl-, 4(3H)-Quinazolinone, 3-(4-bromo-o-tolyl)-2-methyl- (6CI,7CI,8CI), CP 10447, CP-10447
Formule InChI InChI=1S/C16H13BrN2O/c1-10-9-12(17)7-8-15(10)19-11(2)18-14-6-4-3-5-13(14)16(19)20/h3-9H,1-2H3
SMILES CC1=Nc2ccccc2C(=O)N1c3ccc(Br)cc3C
Nom IUPAC 3-(4-bromo-2-méthylphényl)-2-méthylquinazoline-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 329.19
Poids de la formule 328.0211