Learn More
R&D Systems™ CP 154526
Code produit 18095012
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18095012 50 mg 50mg
18074272 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18095012 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 2779/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1287.79€
    1165.50€ / 50mg
    Économisez 122.29€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective, non-peptide CRF1 antagonist
Selective, non-peptide CRF1 receptor antagonist (Ki values are 2.7 and > 10000 nM for CRF1 and CRF2 receptors respectively). Blocks CRF-induced adenylate cyclase activation (Ki = 3.7 nM) and attenuates activation of the HPA axis by CRF. Displays anxiolytic-like activity in the rat elevated plus-maze test; brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 257639-98-8
Formule moléculaire C23H33ClN4
Spécification
Nom chimique ou matériau CP 154526
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 400.99
Pureté >99%
Poids moléculaire 400.995