Learn More
CP-466722, MedChemExpress
Code produit 16487057
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16487057 5 mg
16444348 10 mg
16400677 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16487057 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY11002
MedChemExpress CP-466722 is a rapidly reversible inhibitor of ATM, with an IC50 of 4.1 μM, and has no effects on PI3K or closely related PI3K-like protein kinase (PIKK) family members.
CP-466722 is a rapidly reversible inhibitor of ATM, with an IC50 of 4.1 μM, and has no effects on PI3K or closely related PI3K-like protein kinase (PIKK) family members.
Spécification
Nom chimique ou matériau CP-466722
CAS 1080622-86-1
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H15N7O2
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 1 mg/mL (2.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(C2=NC=CC=C2)=NN1C3=C4C=C(OC)C(OC)=CC4=NC=N3
Poids moléculaire (g/mol) 349.35
Poids de la formule 349.35
Pourcentage de pureté 98.34%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease