Learn More
Tocris Bioscience™ CP 690550 citrate
GREENER_CHOICE
Code produit 30001514
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30001514 10 mg 10mg
30001531 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001514 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 4556/10
Potent JAK inhibitor
Potent JAK inhibitor (IC50 values are 1, 20, and 112 nM for JAK3, JAK2 and JAK1 respectively). Orally active immunosuppressant; exhibits efficacy in rodent rheumatoid arthritis models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 540737-29-9
Formule moléculaire C22H28N6O8
Spécification
Nom chimique ou matériau CP 690550 citrate
Quantité 10 mg
Poids de la formule 504.49
Pureté >99%
Poids moléculaire 504.5