Learn More
R&D Systems™ CP 690550 citrate
Description
Potent JAK inhibitor (IC50 values are 1, 20, and 112 nM for JAK3, JAK2 and JAK1 respectively). Orally active immunosuppressant; exhibits efficacy in rodent rheumatoid arthritis models.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | CP 690550 citrate |
| Quantité | 50 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Poids de la formule | 504.49 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 504.5 |