Learn More
CP-690550 N-Hydroxyl, TRC
Code produit 30356288
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30356288 25 mg 25mg
30366133 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30356288 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC78182025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2407039-29-4
Formule moléculaire C16 H20 N6 O2
Poids moléculaire (g/mol) 328.369
Synonyme (3R,4R)-3-[(7-Hydroxy-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)methylamino]-4-methyl-β-oxo-1-piperidinepropanenitrile, 3-((3R,4R)-3-((7-Hydroxy-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)(methyl)amino)-4-methylpiperidin-1-yl)-3-oxopropanenitrile
Nom IUPAC 3-[(3R,4R)-3-[(7-hydroxypyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-methylamino]-4-methylpiperidin-1-yl]-3-oxopropanenitrile
SMILES C[C@@H]1CCN(C[C@@H]1N(C)c2ncnc3c2ccn3O)C(=O)CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau CP-690550 N-Hydroxyl
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H20N6O2/c1-11-4-7-21(14(23)3-6-17)9-13(11)20(2)15-12-5-8-22(24)16(12)19-10-18-15/h5,8,10-11,13,24H,3-4,7,9H2,1-2H3/t11-,13+/m1/s1
Poids de la formule 328.1648