Learn More
R&D Systems™ CP 93129 dihydrochloride
Code produit 30001168
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001168 50 mg 50mg
18064042 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001168 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 1032/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1068.92€
    955.50€ / 50mg
    Économisez 113.42€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. 5-HT1B agonist
Potent and highly selective 5-HT1B agonist (Ki values are 8.1, 1100, 1500, 2900 and 7200 nM for 5-HT1B, 5-HT1D, 5-HT1A, 5-HT1c and 5-HT2, respectively). Reduces food intake and decreases body weight in rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 879089-64-2
Formule moléculaire C12H17Cl2N3O2
Spécification
Nom chimique ou matériau CP 93129 dihydrochloride
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 288.18
Pureté >98%
Poids moléculaire 306.187