Learn More
Cole-Parmer™ Raccord cannelé à déconnexion rapide en plastique CPC™
Description
- Les raccords à déconnexion rapide en plastique nécessitent un corps de raccord standard et un insert standard ou un grand corps de raccord et un grand insert (à commander séparément).
- Appuyez simplement sur l’ergot de blocage pour déconnecter les moitiés de raccord.
- Disponible en polycarbonate (PC), acétal et polysulfone (PSF).
Spécification
Spécification
| Description | Raccord cannelé à déconnexion rapide |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polycarbonate |
| Température min. de fonctionnement (impériale) | -40°F |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
| Taille de la tubulure | 1/2 po |
| Tuyau cannelé | 1/2 in |
| Méthode de stérilisation | Autoclave, oxyde d’éthylène ou gamma |
| Couleur | Concluant |
| Pression maximale | 125 psi |
| Afficher plus |