Learn More
CPC™ AseptiQuik Corps de DC
Code produit 30968742
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polycarbonate
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau
30968742 Polycarbonate
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30968742 Fournisseur CPC™ Code fournisseur AQCDC17008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    587.88€
    538.55€ / 5 pièces
    Économisez 49.33€
    8% de réduction
Expédition estimée: 15-02-2027
Spécification
Matériau Polycarbonate
Température min. de fonctionnement (métrique) 4 °C
Pression maximale 60 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 40 °C