Learn More
CPC (Colder) AseptiQuik™ Raccords rapides sans genre à faible débit, adaptateur sanitaire, polycarbonate
Code produit 30054369 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Change view
Click to view available options
Comprend:
0,25 po Sanitary Clamp Size
0,75 po Taille de la pince sanitaire
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
30054369 0,75 po Taille de la pince sanitaire 1 pièce
30054260 0,25 po Sanitary Clamp Size 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30054369 Fournisseur CPC (Colder) Code fournisseur AQS33012HT
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les connecteurs stériles non genrés à faible débit simplifient l'intégration des processus tout en maximisant la flexibilité
Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique, pour connecter les tubes au reste de votre système. Une assistance technique gratuite est disponible pour déterminer le type de connecteur nécessaire à votre application. Fabriqué dans un ISO Salle blanche certifiée classe 7 pour minimiser la contamination par les polluants. Sa conception simple (retourner, cliquer et tirer) minimise les erreurs de l'opérateur. Créez des connexions stériles rapides et faciles, même dans des environnements non stériles. Spécialement conçu pour les applications de transfert de fluides à faible volume. Sa construction robuste assure un transfert de fluide fiable et reproductible. diamètre nominal du passage d'écoulement : 0,25 in
Spécification
Certifications/Conformité ADCF ; FDA ; Non-DEHP ; Non-Phthalate ; ROHS ; USP
Matériau Tygon 2 475
Température min. de fonctionnement (métrique) 1 °C
Port de sortie Desconexión rápida x Sanitaria
Méthode de stérilisation 130 °C
Forme Structuré
Comprend 0,75 po Taille de la pince sanitaire
Matériau (joint) Silicone durci au platine
Couleur Blanc avec languette blanche
Attention : Ce produit n’est pas approuvé ou destiné à des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou autres destinées à des patients, et ne doit pas être utilisé à ces fins.