Learn More
CPC (Colder) AseptiQuik™ Raccords rapides sans genre STC II, AspetiQuik™ Adaptateur S vers sanitaire, polycarbonate haute température
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
Fabriqué dans un ISO Salle blanche certifiée classe 7 pour minimiser la contamination par les polluants. Sa conception simple (retourner, cliquer et tirer) minimise les erreurs de l'opérateur. Créez des connexions stériles rapides et faciles, même dans des environnements non stériles. Sa construction robuste assure un transfert de fluide fiable et reproductible. Spécialement conçu pour les applications de transfert de fluides à faible volume. Conception innovante à trois ports pour la vapeur. Stériliser le raccord AseptikQuik STC II sur les équipements en acier inoxydable par SIP. Autoclave jusqu'à 130 °C (266 °F) ou utiliser l'irradiation gamma. Diamètre nominal du passage d'écoulement : 0,375 in. Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique, pour connecter les tubes au reste de votre système. Assistance technique gratuite disponible pour déterminer le type de connecteur nécessaire à votre application.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ADCF ; FDA ; Non-DEHP ; Non-Phthalate ; ROHS ; USP |
| Diamètre (impériale) interne | 1-1/2 in. |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | 1 °C |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |
| Port de sortie | Déconnexion rapide x Sanitaire |
| Méthode de stérilisation | 130 °C |
| Forme | Structuré |
| Comprend | 0,75 po Taille de la pince sanitaire |
| Matériau (joint) | Platinum-cured Silicone |
| Couleur | Blanco con lengüeta blanca y tinte ámbar. |