Learn More
CPC™ Raccords à déconnexion rapide en plastique
Description
Détachez ces raccords grâce à une simple pression sur l’ergot de blocage. Les raccords à déconnexion rapide en plastique CPC™ sont parfaits pour une utilisation avec des liquides corrosifs. Les matériaux polycarbonate et polysulfone passent tous les
CPC Les raccords en série assurent des connexions sécurisées et sont faciles à manipuler —même avec des gants. Ils sont réutilisables, mais suffisamment économiques pour permettre leur disponibilité.
- Matériaux : ABS de qualité médicale, polycarbonate et polysulfone
- Gamme de tubes : 1/4 et 3/8 in D.I. (6,4 x 9,5 mm)
- Débit de flux : ∽Cv 5,5 (79,25) max.
- Ergot de blocage ergonomique
- Clic audible lorsque connecté
- USP Matériel de classe VI
- Peut être stérilisé par autoclave, EtO, irradiation électronique ou gamma
- Les demi-couplages peuvent être pivotés lorsqu’ils sont connectés
- Raccord cannelé et conique
- Matériaux exempts d’ESB/EST
- Conditionnement et lignes de transfert de milieux de culture cellulaire
- Applications de récolte et de collecte
- Solutions tampons
- Ensembles de tubes
- Systèmes de drainage/prélèvement urologique
- Couvertures d’hypothermie/hyperthermie
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | USP Classe VI, ADCF |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 6,4 mm |
| Matériau | PSU |
| Longueur totale (impériale) | 1,3 in |
| Longueur totale (métrique) | 33 mm |
| À utiliser avec | 6,4mm |
| À utiliser avec (application) | Lignes de transfert et conditionnement de milieux de culture cellulaire, applications de récolte et de collecte |
| Température min. de fonctionnement (impériale) | -40°F |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
| Afficher plus |