Learn More
CPC™ Raccords à déconnexion rapide en plastique
Code produit 17729529
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
6,4 mm
9,5 mm
Type de produit:
Corps de raccord en ligne sans valve à embout cannelé
Insert de couplage avec raccord cannelé sans vanne
Insert de raccord en ligne non muni de valve à embout cannelé
Matériau:
ABS
PSU
Polycarbonate
Couleur:
Ambré
Violet
blanc
Conditionnement:
250 pièces
5 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Type de produit Matériau Couleur unitSize
17729529 6,4 mm Corps de raccord en ligne sans valve à embout cannelé Polycarbonate Violet 250 pièces
17385589 9,5 mm Insert de raccord en ligne non muni de valve à embout cannelé ABS blanc 250 pièces
11780029 6,4 mm Corps de raccord en ligne sans valve à embout cannelé PSU Ambré 5 pièces
11739979 6,4 mm Insert de couplage avec raccord cannelé sans vanne PSU Ambré 5 pièces
17739529 6,4 mm Insert de raccord en ligne non muni de valve à embout cannelé Polycarbonate Violet 250 pièces
16215172 9,5 mm Insert de raccord en ligne non muni de valve à embout cannelé Polycarbonate Ambré 5 pièces
11749979 9,5 mm Insert de raccord en ligne non muni de valve à embout cannelé Polycarbonate Ambré 5 pièces
11700629 9,5 mm Corps de raccord en ligne sans valve à embout cannelé PSU Ambré 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17729529 Fournisseur CPC™ Code fournisseur MPC17004T03
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Détachez ces raccords à l’aide d’une simple pression sur l’ergot de blocage. Les raccords à déconnexion rapide en plastique CPC™ sont parfaits pour une utilisation avec des liquides corrosifs. Les matériaux en polycarbonate et en polysulfone sont testés et soumis à toutes les substances physico-chimiques, cytotoxiques, lixiviables et extractibles.
Détachez ces raccords grâce à une simple pression sur l’ergot de blocage. Les raccords à déconnexion rapide en plastique CPC™ sont parfaits pour une utilisation avec des liquides corrosifs. Les matériaux polycarbonate et polysulfone passent tous les
CPC Les raccords en série assurent des connexions sécurisées et sont faciles à manipuler —même avec des gants. Ils sont réutilisables, mais suffisamment économiques pour permettre leur disponibilité.
  • Matériaux : ABS de qualité médicale, polycarbonate et polysulfone
  • Gamme de tubes : 1/4 et 3/8 in D.I. (6,4 x 9,5 mm)
  • Débit de flux : ∽Cv 5,5 (79,25) max.
  • Ergot de blocage ergonomique
  • Clic audible lorsque connecté
  • USP Matériel de classe VI
  • Peut être stérilisé par autoclave, EtO, irradiation électronique ou gamma
  • Les demi-couplages peuvent être pivotés lorsqu’ils sont connectés
  • Raccord cannelé et conique
  • Matériaux exempts d’ESB/EST
  • Conditionnement et lignes de transfert de milieux de culture cellulaire
  • Applications de récolte et de collecte
  • Solutions tampons
  • Ensembles de tubes
  • Systèmes de drainage/prélèvement urologique
  • Couvertures d’hypothermie/hyperthermie
Spécification
Certifications/Conformité USP Classe VI, ADCF
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,25 in
Diamètre (métrique) interne 6,4 mm
Matériau Polycarbonate
Longueur totale (impériale) 1,1 in
Longueur totale (métrique) 28 mm
À utiliser avec 6,4mm
À utiliser avec (application) Lignes de transfert et conditionnement de milieux de culture cellulaire, applications de récolte et de collecte
Température min. de fonctionnement (impériale) -40°F
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Hauteur (métrique) 25 mm
Hauteur (impériale) 0,96 in
Couleur Violet
Max. Operating Temperature (English) 250°F
Max. Operating Temperature (Metric) 121 °C
Type de produit Corps de raccord en ligne sans valve à embout cannelé