Learn More
CPC™ Raccord à déconnexion rapide, bouchon d'étanchéité, polycarbonate, 1/4 in Taille du débit
Description
Détachez ces raccords grâce à une simple pression sur l’ergot de blocage. CPC™ Les robinets à prise rapide en plastique sont l’idéal pour une utilisation avec des liquides solubles. Les matériaux polycarbonates satisfont à toutes les analyses physicochimiques, cytotoxiques, relargables et extractibles
CPC Les raccords en série assurent des connexions sécurisées et sont faciles à manipuler —même avec des gants. Ils sont réutilisables, mais suffisamment économiques pour permettre leur disponibilité.
- Matériaux : ABS de qualité médicale, polycarbonate et polysulfone
- Gamme de tubes : 1/4 et 3/8 in D.I. (6,4 x 9,5 mm)
- Débit : Cv∽5,5 (79,25) max.
- Ergot de blocage ergonomique
- Clic audible lorsque connecté
- USP Matériel de classe VI
- Peut être stérilisé par autoclave, EtO, irradiation électronique ou gamma
- Les demi-couplages peuvent être pivotés lorsqu’ils sont connectés
- Raccord cannelé et conique
- Matériaux exempts d’ESB/EST
- Joint torique : joint en silicone USP Classe VI
- Conditionnement et lignes de transfert de milieux de culture cellulaire
- Applications de récolte et de collecte
- Solutions tampons
- Ensembles de tubes
- Systèmes de drainage/prélèvement urologique
- Couvertures d’hypothermie/hyperthermie
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | USP Classe VI, ADCF |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polycarbonate |
| Diamètre (métrique) externe | 19.1 mm |
| Longueur totale (métrique) | 31.5 mm |
| À utiliser avec | S.O. |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
| Couleur | Violet |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 121 °C |
| Type de produit | Raccord à déconnexion rapide |