Learn More
CPC™ Configurations et connecteurs série MPX
Code produit 13428082
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Corps de couplage sanitaire
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit unitSize
13428082 Corps de couplage sanitaire 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13428082 Fournisseur CPC™ Code fournisseur 3160426
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Certifications/Conformité USP classe VI, ADCF
Autoclavable Autoclavable
Matériau PSU
Longueur totale (impériale) 1,4 in
Longueur totale (métrique) 36 mm
À utiliser avec 12,7mm
Température min. de fonctionnement (impériale) -40°F
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Hauteur (métrique) 25 mm
Hauteur (impériale) 1 po
Couleur Ambré
Pression maximale 60°psi
Max. Operating Temperature (English) 300°F
Max. Operating Temperature (Metric) 179°C
Type de produit Corps de couplage sanitaire