Learn More
Cole-Parmer™ Insert de raccord sans déversement NSH™ avec filetage NPT(M)
Description
- Les raccords de la série NS6 sont dotés de vannes anti-déversement à un prix très avantageux.
- La série NS6 est parfaite lorsque même quelques gouttes de déversement suscitent des problèmes en matière de sécurité, de coût des milieux ou de réglementations environnementales.
- Le surmoulage à toucher doux rend ces raccords très agréables et attrayants à utiliser.
- Légers, résistants aux produits chimiques et faciles à utiliser.
- Conception sans déversement.
- Déconnectez les raccords sous pression sans risque de déversement.
- Code couleur pour une différenciation visuelle instantanée des lignes de milieux.
- Polypropylène rempli de verre.
- Durable et compatible avec de nombreux produits chimiques.
- Ergot de blocage froid.
- Connexion et déconnexion à une main.
Spécification
Spécification
| Description | NPTM(M) à déconnexion rapide |
| Matériau | Polypropylène |
| Taille de la tubulure | 1/2 po |
| Tuyau cannelé | 1/2 po |
| Port de sortie | Déconnexion rapide, 1/2 po |
| Type de produit | Insert de couplage NPT(M) à déconnexion rapide, fileté, sans déversement |