Learn More
Cole-Parmer™ Insert coudé de raccord cannelé à déconnexion rapide CPC
Description
- Insert coudé de raccord cannelé à déconnexion rapide CPC
- Les raccords à déconnexion rapide à débit standard nécessitent un corps et un insert de même taille de débit
- Brancher l’insert dans le corps pour connecter le raccord
- Les moitiés de raccord se verrouillent immédiatement en place
- Pour déconnecter les moitiés de raccord, il suffit d’appuyer sur l’ergot de blocage sur le corps de couplage
Spécification
Spécification
| Description | Raccord cannelé à déconnexion rapide |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Polypropylène |
| Longueur totale (métrique) | 2,77 cm |
| Taille de la tubulure | 1/4 po |
| Port de sortie | 1/8 po |
| Taille du port | 1/4 po |
| Méthode de stérilisation | Oxyde d’éthylène, rayons gamma |
| Forme | Coudé |
| Matériau (joint) | EPR |
| Afficher plus |