Learn More
Cole-Parmer™ Raccords cannelés droits en polypropylène à déconnexion rapide CPC™
Description
- Les raccords à déconnexion rapide à haut débit se composent d’un corps et d’un insert (commandez séparément les moitiés de raccord)
- Branchez l’insert dans le corps de couplage pour le connecter
- Les moitiés de raccord se verrouillent immédiatement en place
- Pour déconnecter les moitiés de raccord, il suffit d’appuyer sur le bouton situé sur le corps de couplage
- Les modèles à vanne sont équipés d’une vanne 316 SS à ressort qui scelle la voie d’écoulement lorsque les moitiés de raccord sont désengagés
- Tous les corps de raccord possèdent des ressorts de verrouillage SS 316 et des joints EPDM
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Polypropylène |
| Température min. de fonctionnement (impériale) | 160deg;F |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | 0°C |
| Taille de la tubulure | 1/2 po |
| Tuyau cannelé | 1/2 in |
| Taille du port | Déconnexion rapide 3/8 po |
| Méthode de stérilisation | Oxyde d’éthylène, rayons gamma |
| Pression maximale | 60 psi |
| Niveau de vide | 724 mm (27,5 in) Hg |
| Afficher plus |