Learn More
Cole-Parmer™ Insert de raccord cannelé droit à déconnexion rapide CPC™
Description
- Les raccords à déconnexion rapide en métal nécessitent un corps de raccord et un insert de même taille de débit (à commander séparément).
- Résiste au vide jusqu’à 250 psi.
- Plage de températures : -40 à +180°F.
Spécification
Spécification
| Description | Raccord cannelé à déconnexion rapide |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Laiton |
| Longueur totale (métrique) | 3,94 cm |
| Température min. de fonctionnement (impériale) | -40°F |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
| Taille de la tubulure | 1/8 po |
| Tuyau cannelé | 1 / 8 po. |
| Port de sortie | 1/8 po |
| Méthode de stérilisation | Autoclave ou oxyde d’éthylène |
| Show More |