Learn More
CPC™ Sanitaire AseptiQuik Insérer
Code produit 30968744
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pression maximale:
45 psig
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pression maximale
30968744 45 psig
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30968744 Fournisseur CPC™ Code fournisseur AQC44012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.00€
    274.15€ / 5 pièces
    Économisez 6.85€
    2% de réduction
Expédition estimée: 14-10-2026
Spécification
Stérilité Stérile
Pression maximale 45 psig
Max. Operating Temperature (Metric) 40 °C
Type de produit Insert sanitaire