Learn More
CPC Colder Products Company™ Steam-Thru II Raccords à déconnexion rapide
Code produit 30968800
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
12,7 mm
À utiliser avec:
12,7 mm
Hauteur (métrique):
19,1 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne À utiliser avec Hauteur (métrique)
30968800 12,7 mm 12,7 mm 19,1 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30968800 Fournisseur CPC Colder Products Company™ Code fournisseur STC2020000
Expédition estimée: 15-10-2026
Spécification
Certifications/Conformité USP Classe VI, ADCF
Diamètre (impériale) interne 0,5 in
Diamètre (métrique) interne 12,7 mm
Matériau PSU
Longueur totale (impériale) 0,75 in
Longueur totale (métrique) 19.1 mm
À utiliser avec 12,7 mm
Hauteur (métrique) 19,1 mm
Hauteur (impériale) 0,75 in
Couleur Ambré
Type de produit Connexion Steam Through II