Learn More
Chemsplash Surchaussures en polyéthylène compressé CPE fabriquées à la machine
Code produit 30058339
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
16 in
Conditionnement:
2000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30058339 16 in 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30058339 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 2578
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Surchaussure élastique en polyéthylène compressé bleu de 4,2 grammes et de 16 in.
Surchaussure élastique
  • polyéthylène compressé jetable
  • 16 in Long manche
  • Chevilles élastiques
  • Coutures thermosoudées
  • Dimensions : 15 x 40 ± 1 cm
  • 4,2 grammes
  • Sans PFAS
Description : Surchaussure élastique en polyéthylène compressé bleu de 4,2 grammes. Le matériau plus épais offre une surchaussure plus résistante pour les utilisations intensives. 16 in de long, convenant à toutes les pointures, et élastiqué pour un ajustement facile. Idéal pour garder les chaussures propres ou pour préserver la propreté des sols après le passage des chaussures sales.
Spécification
Dimensions 16 in
Matériau Polyéthylène comprimé
Latex Free Oui
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Type de bouchon Cheville attachée
Type de semelle unie
Longueur (impériale) 16 in
Longueur (métrique) 41 cm
Largeur (métrique) 15 cm
Poids (métrique) 4.2 g
Résistance Liquide
Type de produit Surchaussures