Learn More
Pal International™ Surchaussures en PEC
Code produit 30158549
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30158549 Bleu 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30158549 Fournisseur Pal International™ Code fournisseur R21233AX
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriquées en polyéthylène gaufré de haute qualité offrant une résistance et une préhension sur des sols glissants. Les surchaussures CPE PAL International™ sont élastiques à la cheville pour assurer un bon ajustement et offrir une protection pour l
  • En polyéthylène gaufré de haute qualité offrant résistance et préhension
  • La grande taille de 35,6 cm (14 po) et la cheville élastique garantissent un bon ajustement sur la plupart des pieds
  • Convient à la protection des sols et des chaussures et à la garantie de l’hygiène environnementale dans diverses industries
  • Disponibles en 3 couleurs (rouge, blanc ou bleu) pour supporter l’usure des travaux d’hygiène à code couleur
  • Les boîtes à volume élevé distribuent 2 000 paires
Spécification
Couleur Bleu
À utiliser avec (application) Protection des sols et des chaussures
Longueur (impériale) 14 in
Longueur (métrique) 35,56 cm
Matériau PE chloré
Dimensions Universel
Caractéristiques de la semelle Semelle lisse
Modèle CPE
Type de produit Surchaussures CPE