Learn More
CPI-444, MedChemExpress
Code produit 16484746
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16484746 100 mg
16480057 50 mg
16463668 10 mg
16436407 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16484746 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101978
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress CPI-444 (V81444) is a potent, orally active and selective adenosine A2A receptor (A2AR) antagonist, which induces antitumor responses.
CPI-444 (V81444) is a potent, orally active and selective adenosine A2A receptor (A2AR) antagonist, which induces antitumor responses.
Spécification
Nom chimique ou matériau CPI-444
CAS 1202402-40-1
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H21N7O3
Quantité 100 mg
Synonyme V81444 ciforadenant
Informations sur la solubilité DMSO : 66.67 mg/mL (163.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(C2=CC=C(C)O2)=C(N=NN3CC4=NC(CO[C@@H]5COCC5)=CC=C4)C3=N1
Poids moléculaire (g/mol) 407.43
Poids de la formule 407.43
Pourcentage de pureté 98.01%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death