Learn More
CPI-455, MedChemExpress
Description
CPI-455 is a specific, pan-KDM5 inhibitor with an IC50 of 10 nM for KDM5A. CPI-455 mediates KDM5 inhibition, elevates global levels of H3K4me3, and decreases the number of drug-tolerant persister cancer cells in multiple cancer cell line models treated with standard chemotherapy or targeted agents.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | CPI-455 |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 1628208-23-0 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C16H14N4O |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 34 mg/mL (122.17 mM) |
| SMILES | N#CC1=C2NC(C3=CC=CC=C3)=C(C(C)C)C(N2N=C1)=O |
| Afficher plus |